Learn More
Sable, très pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10060682
48.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
60.77 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
3 kg
5 kg
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
Point d’ébullition 2230°C
Point de fusion 1610°C
Couleur Beige
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 60.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique