Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en santoprène pour pompe
À utiliser en laboratoire et dans des applications médicales.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Peut supporter plus de cent cycles d’autoclavage à la vapeur à 134°C
- Peut supporter cinq cycles de stérilisation standard en hôpital à l’aide d’oxyde d’éthylène, sans effets physiques ou chimiques importants
- Peut être stérilisée par rayonnement ionisant de haute énergie
- Stérilisée à des niveaux d’irradiation normaux, 2 Mrad à 3 Mrad
- Peut être utilisée en remplacement de matériaux de pompe traditionnels tels que le néoprène, le butyle et le silicone
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
Santoprène | |
2,4 mm | |
1/boîte |
Classe 6 | |
6,4 mm | |
1500 cm | |
Pompe péristaltique |