missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAP30 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 30038429 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30038429 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30038429 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP192648PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SAP30 Polyclonal antibody specifically detects SAP30 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SAP30
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation
Formule PBS
Alias de gène 30 kDa Sin3-associated polypeptide, histone deacetylase complex subunit SAP30, Sin3 corepressor complex subunit SAP30, Sin3A-associated protein, 30kDa, Sin3-associated polypeptide p30, sin3-associated polypeptide, 30 kDa, Sin3-associated polypeptide, 30kDa
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 170 and 220 of human Sin3A-Associated Protein, 30kDa using the numbering given in entry NP_003855.1 (GeneID 8819).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8819
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.