Learn More
Skytec Sapphire Supreme Gloves
Code produit. 17871674
Click to view available options
Dimensions:
7, S
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
Conditionnement:
10 paires
Code produit. 17871674
Marque: Skytec SKG00001TF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Using the latest innovation, Sapphire Supreme is a very light weight glove (18 gauge) providing outstanding cut protection and high dexterity in the most risky applications. Thin, breathable and long lasting coating, ideal for all precise applications.
  • Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
  • 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges
Spécification
Certifications/Conformité CE CAT II, ANSI Cut
Certifications / conformité (Europe) EN388, EN 420
Zone enduite Palm
Structure Seamless Knit
Coating Material Nitrile MicroFoam
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitrile
Type de produit Knitted Dipped Glove
Dimensions 8, M
Norme EN388 4X43F
À utiliser avec (application) Industrial
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Élastiquées
Type d’emballage Bag
Quantité 120 Pk.
Type de pouce Renforcé
Yarn Gauge 18 G
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 240 mm