Learn More
SAPS2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | SAPS2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18673790
|
Novus Biologicals
NBP2-94580-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18699860
|
Novus Biologicals
NBP2-94580-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SAPS2 Polyclonal antibody specifically detects SAPS2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| SAPS2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 9701 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| dJ579N16.1, KIAA0685PP6R2SAPS2serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 2, protein phosphatase 6, regulatory subunit 2, SAP190, SAPS domain family member 2, SAPS domain family, member 2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 640-959 of human PPP6R2 (NP_001229827.1). EDSDTRCAARVMARPRFGAPHASESCSKNGPERGGQDGKASLEAHRDAPGAGAPPAPGKKEAPPVEGDSEGAMWTAVFDEPANSTPTAPGVVRDVGSSVWAAGTSAPEEKGWAKFTDFQPFCCSESGPRCSSPVDTECSHAEGSRSQGPEKAFSPASPCAWNVCVTRKAPLLASDSSSSGGSHSEDGDQKAASAMDAVSRGPGREAPPLPTVARTEEAVGRVGCADSRLLSPACPAPKEVTAAPAVAVPPEATVAITTALSKAGPAIPTPAVSSALAVAVPLGPIMAVTAAPAMVATLGTVTKDGKTDAPPEGAALNGPV | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |