Learn More
SAPS3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18624411 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18624411 0.1 mL 0.10mL
18659940 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18624411 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2931060.1ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
SAPS3 Polyclonal antibody specifically detects SAPS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SAPS3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène C11orf23SAPLa, chromosome 11 open reading frame 23, DKFZp781E17107, DKFZp781E2374, DKFZp781O2362, FLJ11058, FLJ43065, KIAA1558MGC125711, PP6R3MGC125712, protein phosphatase 6, regulatory subunit 3, SAPLSAP190, SAPS domain family member 3, SAPS3SAPS domain family, member 3, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 3, Sporulation-induced transcript 4-associated protein SAPL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PPP6R3 (NP_060782.2). MFWKFDLHSSSHIDTLLEREDVTLKELMDEEDVLQECKAQNRKLIEFLLKAECLEDLVSFIIEEPPQDMDEKIRYKYPNISCELLTSDVSQMNDRLGEDESLLMKLYSFLLNDSPLNPLLASFFSKVLSILISRKPEQIVDFLKKKHDFVDLIIKHIGTSAIMDLLLRLLTCIEPPQPRQDVLNWLNEEKIIQRLVEIVHPSQEEDRHSNASQSLCEIVRLSRDQMLQIQNSTEPDPLLATLEKQEIIEQLLSNIFHKEK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55291
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG