missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAPS3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18659940 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18659940 0.02 mL 0.02mL
18624411 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18659940 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2931060.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SAPS3 Polyclonal antibody specifically detects SAPS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SAPS3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène C11orf23SAPLa, chromosome 11 open reading frame 23, DKFZp781E17107, DKFZp781E2374, DKFZp781O2362, FLJ11058, FLJ43065, KIAA1558MGC125711, PP6R3MGC125712, protein phosphatase 6, regulatory subunit 3, SAPLSAP190, SAPS domain family member 3, SAPS3SAPS domain family, member 3, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 3, Sporulation-induced transcript 4-associated protein SAPL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PPP6R3 (NP_060782.2). MFWKFDLHSSSHIDTLLEREDVTLKELMDEEDVLQECKAQNRKLIEFLLKAECLEDLVSFIIEEPPQDMDEKIRYKYPNISCELLTSDVSQMNDRLGEDESLLMKLYSFLLNDSPLNPLLASFFSKVLSILISRKPEQIVDFLKKKHDFVDLIIKHIGTSAIMDLLLRLLTCIEPPQPRQDVLNWLNEEKIIQRLVEIVHPSQEEDRHSNASQSLCEIVRLSRDQMLQIQNSTEPDPLLATLEKQEIIEQLLSNIFHKEK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55291
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.