missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SARS Coronavirus Spike Protein Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ PA141090

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 11558071

  • 510.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggested positive control: transfected mouse melanoma cell lysate. Immunogen sequence: CTTFDDVQAP NYTQHTS.

It has recently been shown that SARS (severe acute respiratory syndrome) is caused by a human coronavirus. Human coronaviruses are the major cause of upper respiratory tract illness, such as the common cold, in humans. Coronaviruses are positive-stranded RNA viruses, featuring the largest viral RNA genomes known to date (27-31 kb). The first step in coronavirus infection is binding of the viral spike protein, a 139-kDa protein, to certain receptors on host cells. The spike protein is the main surface antigen of the coronavirus. The glycosylated spike protein (as well as the nucleocapsid protein) can be detected in infected cell culture supernatants with antisera from SARS patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

SARS Coronavirus Spike Protein
Polyclonal
Unconjugated
Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Synthetic peptide corresponding to amino acids 19-35 from the S (Spike glycoprotein)(Spike Protein 1) for the Human SARS coronavirus.
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
Rabbit
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis