missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (004), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-12734AF700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein | |
| 100 μg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 43740575 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 004 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| SARS-CoV | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu