missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (019), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
356.00€ - 557.00€
Spécification
| Antigène | SARS-CoV-2 Nucleocapsid |
|---|---|
| Clone | 019 |
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18675357
|
Novus Biologicals
NBP3-12735-100ul |
100 μg |
557.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18690277
|
Novus Biologicals
NBP3-12735-50ul |
50 μg |
356.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISASpécification
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
| Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| SARS-CoV | |
| 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 019 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 43740575 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit