missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike Antibody (5H4C5) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14792JF669
464.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SARS-CoV-2 Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| SARS-CoV-2 Spike | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein | |
| Antibody was raised against a peptide corresponding to 12 amino acids near the cleavage site of SARS-CoV-2 Delta variant Spike protein. The immunogen is located within 650-700 amino acids of SARS-CoV-2 Delta variant Spike protein. | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
| 43740568 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 5H4C5 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu