missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Antibody (CR3022), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18541720 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18541720 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18541720 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290980JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SARS-CoV-2 Spike
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone CR3022
Conjugué Janelia Fluor 646
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Surface Plasmon Resonance, Neutralization
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Espèces hôtes Human
Immunogène The original monoclonal antibody was generated through an scFv library derived from a peripheral blood lymphocytes of a patient exposed to the SARS-CoV.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 43740568
Espèces cibles SARS-CoV, SARS-CoV-2
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.