Learn More
SARS-CoV-2 Spike Human anti-Virus, Unconjugated, Clone: AM006415, Proteintech
Human Recombinant Antibody
199.00€ - 600.00€
Spécification
| Antigène | SARS-CoV-2 Spike |
|---|---|
| Clone | AM006415 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16890446
|
Proteintech
91351-PTG-20UG |
20 μg |
199.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16880446
|
Proteintech
91351-PTG-100UG |
100 μg |
600.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SARS-CoV-2 Spike antibody from Proteintech is a human recombinant antibody generated with virus of virus SARS-CoV-2 Spike. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 Spike antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| SARS-CoV-2 Spike | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Virus | |
| IgG1 |
| AM006415 | |
| Monoclonal | |
| Human | |
| 43740568 | |
| Primary |