Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de qualité 39/N
Cette qualité de papier est généralement utilisée à des fins analytiques et techniques. Il possède un débit rapide en raison de sa structure.
Marque:  Sartorius FT-4-483-385
Informations supplémentaires : Poids : 2.42000kg
Code produit. 15953010
  • 625.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-03-2023
Description
Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α > 95 % Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %. Résistants à l’état humide.
Spécification
Spécification
Plié
100 / boîte
385 mm
39/N
0,65 mm