Learn More
Sartorius Balances analytiques de 90 mm Entris™
Elles fournissent des résultats rapides pour les charges de travail élevées des applications répétitives. Les balances analytiques de 90 mm Sartorius Entris™ proposent un nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur.
Marque:  Sartorius ENTRIS224-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 6.40000kg
Code produit. 15233913
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité indépendamment des conditions d’éclairage de la pièce
  • Choix de 5 langues
  • Étalonnage interne uniquement
  • Port d’interface bidirectionnel RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
  • Grande facilité de fonctionnement
  • Toutes les touches sont à confirmation tactile.
  • Panneau de commande clairement défini
  • La cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
  • Temps de réponse ultra-rapide et stabilité d’affichage
  • Interface utilisateur multilingue
  • Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
Spécification
Externe
0,1 mg
ENTRIS224-1S
2,5 s
330 x 230 x 330 mm
90 mm
220 g
0,2 mg
0,1 mg
Balance analytique
176 x 173 x 240 mm