Learn More
Sartorius Balances analytiques de 90 mm Entris™
Elles fournissent des résultats rapides pour les charges de travail élevées des applications répétitives. Les balances analytiques de 90 mm Sartorius Entris™ proposent un nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur.
1610.00€ - 2180.00€
Spécification
Précision affichage | 0,1 mg |
---|---|
Linéarité | 0,2 mg |
Reproductibilité | 0,1 mg |
Temps de stabilisation | 2,5 s |
Dimensions (P x L x H) | 330 x 230 x 330 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15243913
|
Sartorius
ENTRIS124-1S |
120 g | No Internal Calibration | ENTRIS124-1S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15233913
|
Sartorius
ENTRIS224-1S |
220 g | Externe | ENTRIS224-1S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15253913
|
Sartorius
ENTRIS64-1S |
60 g | External | ENTRIS64-1S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15213903
|
Sartorius
ENTRIS124I-1S |
120 g | Internal | 124i-1S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15283893
|
Sartorius
ENTRIS224I-1S |
220 g | Interne | 224i-1S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité indépendamment des conditions d’éclairage de la pièce
- Choix de 5 langues
- Étalonnage interne uniquement
- Port d’interface bidirectionnel RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande facilité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse ultra-rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
0,1 mg | |
0,1 mg | |
330 x 230 x 330 mm | |
90 mm |
0,2 mg | |
2,5 s | |
176 x 173 x 240 mm |