Learn More
Sartorius Balances analytiques de 90 mm Entris™
Elles fournissent des résultats rapides pour les charges de travail élevées des applications répétitives. Les balances analytiques de 90 mm Sartorius Entris™ proposent un nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur.
Marque: Sartorius ENTRIS124-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité indépendamment des conditions d’éclairage de la pièce
- Choix de 5 langues
- Étalonnage interne uniquement
- Port d’interface bidirectionnel RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande facilité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse ultra-rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
No Internal Calibration | |
0,1 mg | |
ENTRIS124-1S | |
2,5 s | |
330 x 230 x 330 mm | |
90 mm |
120 g | |
0,2 mg | |
0,1 mg | |
Balance analytique | |
176 x 173 x 240 mm |