Learn More
Sartorius Balances analytiques de 90 mm Entris™
Elles fournissent des résultats rapides pour les charges de travail élevées des applications répétitives. Les balances analytiques de 90 mm Sartorius Entris™ proposent un nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur.
Marque: Sartorius ENTRIS224I-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 6.59600kg
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité indépendamment des conditions d’éclairage de la pièce
- Choix de 5 langues
- Étalonnage interne uniquement
- Port d’interface bidirectionnel RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande facilité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse ultra-rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
Interne | |
220 g | |
0,1 mg | |
Adaptateur électrique universel, installation et fonctionnement | |
1,3 s | |
0,1 mg | |
10°C à 30°C | |
176 x 173 x 240 mm | |
330 mm | |
90 mm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Interface : RS232C, 25 broches | |
Rétroéclairage et contraste élevé | |
Grammes | |
0,2 mg | |
224i-1S | |
2,5 s | |
330 x 230 x 330 mm | |
303 mm | |
230 mm | |
100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA | |
16 A |