Learn More
Sartorius Balances de précision Entris™
Offre des résultats de pesée fiables et efficaces dans le cadre vos travaux quotidiens. Les balances de précision Sartorius Entris™ offrent une interface utilisateur simple et clairement structurée, une affectation logique des touches et une excellente lisibilité pour un fonctionnement sans erreur.
Marque:  Sartorius ENTRIS153I-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15233903
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions 
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys 
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port 
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
Spécification
Spécification
Internal
1 mg
ENTRIS153i-1S
1.3 sec.
230 x 303 x 136 mm
150 g
2 mg
1 mg
Precision Balance
115 mm