Learn More
Sartorius Balances de précision Entris™
Offre des résultats de pesée fiables et efficaces dans le cadre vos travaux quotidiens. Les balances de précision Sartorius Entris™ offrent une interface utilisateur simple et clairement structurée, une affectation logique des touches et une excellente lisibilité pour un fonctionnement sans erreur.
1000.00€ - 1760.00€
Spécification
Précision affichage | 1 mg |
---|---|
Linéarité | 2 mg |
Reproductibilité | 1 mg |
Dimensions (P x L x H) | 230 x 303 x 136 mm |
Diamètre (métrique) du bac externe | 115 mm |
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15263913
|
Sartorius
ENTRIS623-1S |
1 mg | ENTRIS623-1S | 1.0 sec. | 620 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15283913
|
Sartorius
ENTRIS153-1S |
1 mg | ENTRIS153-1S | 1.3 sec. | 150 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15273913
|
Sartorius
ENTRIS423-1S |
1 mg | ENTRIS423-1S | 1.0 sec. | 420 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15293913
|
Sartorius
ENTRIS323-1S |
1 mg | ENTRIS323-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15253903
|
Sartorius
ENTRIS323I-1S |
1 mg | ENTRIS323i-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15223903
|
Sartorius
ENTRIS423I-1S |
1 mg | ENTRIS423i-1S | 1.0 sec. | 420 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15233903
|
Sartorius
ENTRIS153I-1S |
1 mg | ENTRIS153i-1S | 1.3 sec. | 150 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15203903
|
Sartorius
ENTRIS623I-1S |
1 mg | ENTRIS623i-1S | 1.0 sec. | 620 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité quelles que soient les conditions d’éclairage de la pièce
- Nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via de courts messages d’invite guidés par menus (choix de 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur
- Disponible avec étalonnage interne
- Port d’interface bidirectionnelle RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande simplicité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La nacelle de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée d’animaux, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
1 mg | |
1 mg | |
115 mm |
2 mg | |
230 x 303 x 136 mm |