Learn More
Sartorius Balances de précision Entris™
Offre des résultats de pesée fiables et efficaces dans le cadre vos travaux quotidiens. Les balances de précision Sartorius Entris™ offrent une interface utilisateur simple et clairement structurée, une affectation logique des touches et une excellente lisibilité pour un fonctionnement sans erreur.
Brand: Sartorius ENTRIS423-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Additional Details : Poids : 5.00000kg
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; Excellente lisibilité quelles que soient les conditions d’éclairage de la pièce
- Nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via de courts messages d’invite guidés par menus (choix de 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur
- Disponible avec étalonnage interne
- Port d’interface bidirectionnelle RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande simplicité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La nacelle de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée d’animaux, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Specifications
External | |
1 mg | |
ENTRIS423-1S | |
1.0 sec. | |
115 mm |
420 g | |
2 mg | |
1 mg | |
230 x 303 x 136 mm |