Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre
aucune valeur
Marque: Sartorius FT-3-1104-013
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Les filtres sont fabriqués avec 100 % de verre borosilicaté, sont ultra purs et très blancs
- Ils restent performants pendant de longues périodes contrairement aux filtres en cellulose dont le débit de filtration chute rapidement lorsque la charge de particules augmente
- Parfaitement adaptés aux analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
- Résistants à une température jusqu’à 500 ou 550°C (grade MG 550-HA)
- Disponibles dans différents formats sous forme de rouleaux, de disques et de feuilles
Spécification
Blanc | |
MGD | |
Filtre en microfibre de verre | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
Haut | |
500°C ou 550°C | |
1,3 cm |
18 s | |
2,7 μm | |
Disque de filtre | |
Verre borosilicaté | |
18,5 | |
0,05 cm | |
120 |