Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre
aucune valeur
19.00€ - 186.00€
Spécification
Couleur (globale) | Blanc |
---|---|
Type | Filtre en microfibre de verre |
Format | Disque de filtre |
À utiliser avec (application) | Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage |
Matériau | Verre borosilicaté |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Qualité | Particle Retention | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Qualité | Particle Retention | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||
11790436
|
Sartorius
FT-3-1104-125 |
12,5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
119.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11717415
|
Sartorius
FT-3-1104-150 |
15 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
149.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11770436
|
Sartorius
FT-3-1104-100 |
10 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
83.10€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11707415
|
Sartorius
FT-3-1104-090 |
9 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
71.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11760436
|
Sartorius
FT-3-1104-070 |
7 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
46.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11797405
|
Sartorius
FT-3-1104-047 |
4,7 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
37.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11750436
|
Sartorius
FT-3-1104-050 |
5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
29.40€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10008844
|
Sartorius
FT-3-1104-013 |
1,3 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
32.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10357741
|
Sartorius
FT-3-1104-025 |
2,5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
19.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15972860
|
Sartorius
FT-3-1102-240 |
24 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
170.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11700436
|
Sartorius
FT-3-1102-150 |
15 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
186.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10602602
|
Sartorius
FT-3-1102-090 |
9 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
84.60€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11780426
|
Sartorius
FT-3-1102-110 |
11 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
111.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11750426
|
Sartorius
FT-3-1102-070 |
7 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
70.25€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11740426
|
Sartorius
FT-3-1102-055 |
5,5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
48.30€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11730426
|
Sartorius
FT-3-1102-050 |
5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
43.30€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11720426
|
Sartorius
FT-3-1102-047 |
4,7 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
43.30€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11780416
|
Sartorius
FT-3-1101-240 |
24 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
142.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10573262
|
Sartorius
FT-3-1102-025 |
2,5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15962860
|
Sartorius
FT-3-1102-024 |
2,4 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11790416
|
Sartorius
FT-3-1102-021 |
2,1 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10203481
|
Sartorius
FT-3-1101-110 |
11 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11795296
|
Sartorius
FT-3-1101-100 |
10 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
90.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10260102
|
Sartorius
FT-3-1101-080 |
8 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
78.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10089620
|
Sartorius
FT-3-1101-090 |
9 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
78.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10223381
|
Sartorius
FT-3-1101-055 |
5,5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
45.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10692592
|
Sartorius
FT-3-1101-070 |
7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
60.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10769412
|
Sartorius
FT-3-1101-050 |
5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
45.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10707081
|
Sartorius
FT-3-1101-047 |
4,7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
50.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11735296
|
Sartorius
FT-3-1101-037 |
3,7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
33.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10527631
|
Sartorius
FT-3-1101-025 |
2,5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
32.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les filtres en microfibre de verre sans liant sont fabriqués avec 100 % de verre borosilicaté, sont ultrapurs et très blancs. Ils restent performants pendant de longues périodes contrairement aux filtres en cellulose dont le débit de filtration chute rapidement lorsque la charge de particules augmente. Parfaitement adaptés aux analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage. De plus, les filtres en microfibre de verre sans liant résistent à la température jusqu’à 500 ou 550°C (grade MG550-HA).
Ils sont disponibles dans différents formats comme dans les rouleaux, les disques et les feuilles.
Specifications
Blanc | |
Disque de filtre | |
Verre borosilicaté | |
500°C ou 550°C |
Filtre en microfibre de verre | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
Haut |