Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre
aucune valeur
Marque: Sartorius FT-3-1102-090
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les filtres sont fabriqués avec 100 % de verre borosilicaté, sont ultra purs et très blancs
- Ils restent performants pendant de longues périodes contrairement aux filtres en cellulose dont le débit de filtration chute rapidement lorsque la charge de particules augmente
- Parfaitement adaptés aux analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
- Résistants à une température jusqu’à 500 ou 550°C (grade MG 550-HA)
- Disponibles dans différents formats sous forme de rouleaux, de disques et de feuilles
Spécification
Blanc | |
MGB | |
Filtre en microfibre de verre | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
Haut | |
500°C ou 550°C | |
9 cm |
100 s | |
1 μm | |
Disque de filtre | |
Verre borosilicaté | |
95 | |
0,07 cm | |
143 |