Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre
aucune valeur
Marque:  Sartorius FT-3-1102-070
65.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11750426
  • 70.25€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • Les filtres sont fabriqués avec 100 % de verre borosilicaté, sont ultra purs et très blancs
  • Ils restent performants pendant de longues périodes contrairement aux filtres en cellulose dont le débit de filtration chute rapidement lorsque la charge de particules augmente
  • Parfaitement adaptés aux analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
  • Résistants à une température jusqu’à 500 ou 550°C (grade MG 550-HA)
  • Disponibles dans différents formats sous forme de rouleaux, de disques et de feuilles
Spécification
Spécification
Blanc
MGB
Filtre en microfibre de verre
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
Haut
500°C ou 550°C
7 cm
100 s
1 μm
Disque de filtre
Verre borosilicaté
95
0,07 cm
143