Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,2 μm
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius™ de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes.
156.00€ - 1165.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Nitrate de cellulose |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11770856
|
Sartorius
11407--50----ACR |
50 mm | 1000 / boîte |
910.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768682
|
Sartorius
11407--50----ACN |
50 mm | 100 / boîte |
156.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10159420
|
Sartorius
11407--47----ACN |
47 mm | 100 / boîte |
243.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10170493
|
Sartorius
11407--47----ACR |
47 mm | 1000 / boîte |
1165.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, aux analyses de particules et à la microscopie.La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT.Disponibles en deux diamètres et en deux quantités différentes.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict- Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
- Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
- L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
- L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
- Fabriqués conformément aux normes ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780
- Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
- Elle n’est aucunement endommagée
- Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
- Elle est exempte de toute particule
- Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
- Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) associent des débits élevés à une croissance optimale de la colonie
- Le quadrillage noir divise la surface de filtration en 130 carrés et offre un contraste des couleurs net
- Permet le comptage et l’identification aisés et fiables des colonies et des particules
- N’affecte pas la croissance des bactéries et des micro-colonies
- Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile et sont validés par le test d’exposition aux bactéries (BCT)
- Disponibles en diamètres de 47 et 50 mm (1,9 ou 2,0 po.)
Spécification
Blanc | |
0,2 μm | |
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie | |
Hydrophile |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Noir |