Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGC sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque:  Sartorius FT-3-1103-050
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10103982
  • 61.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-11-2023
Description
  • Applications : Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées selon la norme EN 872
Spécification
Spécification
51 mbar
Filtres en microfibre de verre sans liant
Microfibre de verre borosilicaté
Non stérile
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
932°F à 1022°F
0,009 in
1,96 in
Blanc
Disque
1,2 μm
66 s
MGC
500°C à 550°C
0,25 mm
5 cm