Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGC sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque: Sartorius FT-3-1103-021
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Applications : Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées selon la norme EN 872.Spécification
51 mbar | |
Glass Microfiber Filters without Binder | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
932 à 1022°F | |
0,009 in | |
0,82 in |
Blanc | |
Disque | |
1,2 μm | |
66 s | |
MGC | |
500/550°C | |
0,25 mm | |
2,1 cm |