Learn More
Sartorius Filtres pour seringues NY Minisart™ : non stériles
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur.
Marque: Sartorius 17845----------R
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur.
Les unités prêtes à l’emploi, qui offrent des débits à faible pression d’entrée, permettent une filtration rapide. Montés sur une seringue standard.
- Élimination des particules
- Manipulation facile
- Qualité éprouvée
- 100 % testés lors de la fabrication
Spécification
Oui | |
0,2 μm | |
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur | |
1000 / boîte | |
25 mm |
PA (nylon) | |
Non stérile | |
Luer-Slip | |
Filtre pour seringue |