Learn More
Sartorius Filtres pour seringues NY Minisart™ : non stériles
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur.
130.00€ - 1580.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur |
Type de sortie | Luer-Slip |
Type | Filtre pour seringue |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11786035
|
Sartorius
1776B----------K |
15 mm | PA (nylon) | 0,2 μm | 50 / boîte |
130.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11710826
|
Sartorius
1776B----------Q |
15 mm | PA (nylon) | 0,2 μm | 500 / boîte |
930.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11796035
|
Sartorius
1776C----------K |
15 mm | PA (nylon) | 0,45 μm | 50 / boîte |
130.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11720826
|
Sartorius
1776C----------Q |
15 mm | PA (nylon) | 0,45 μm | 500 / boîte |
930.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11768154
|
Sartorius
17846----------Q |
25 mm | PA (nylon) | 0,45 μm | 500 / boîte |
1000.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748154
|
Sartorius
17845----------Q |
25 mm | PA (nylon) | 0,2 μm | 500 / boîte |
1000.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11770876
|
Sartorius
17845----------R |
25 mm | PA (nylon) | 0,2 μm | 1000 / boîte |
1580.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11706045
|
Sartorius
1784B----------K |
25 mm | Filtre en polyamide (nylon), préfiltre en fibre de verre | 0,2 μm | 500 / boîte |
197.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11780876
|
Sartorius
17846----------R |
25 mm | PA (nylon) | 0,45 μm | 1000 / boîte |
1580.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11790826
|
Sartorius
1784B----------Q |
25 mm | Filtre en polyamide (nylon), préfiltre en fibre de verre | 0,2 μm | 1000 / boîte |
1400.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11716045
|
Sartorius
1784C----------K |
25 mm | Filtre en polyamide (nylon), préfiltre en fibre de verre | 0,45 μm | 50 / boîte |
197.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11700836
|
Sartorius
1784C----------Q |
25 mm | Filtre en polyamide (nylon), préfiltre en fibre de verre | 0,45 μm | 500 / boîte |
1400.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur.
Les unités prêtes à l’emploi, qui offrent des débits à faible pression d’entrée, permettent une filtration rapide. Montés sur une seringue standard.
- Élimination des particules
- Manipulation facile
- Qualité éprouvée
- 100 % testés lors de la fabrication
Specifications
Oui | |
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants avec une praticité maximale pour l’utilisateur | |
Filtre pour seringue |
Non stérile | |
Luer-Slip |