Learn More
Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) pour distributeur e.motion Microsart™
Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé
Marque: Sartorius 14080--50----RDN
240.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.34700kg
Description
Les ensembles de tampons nutritifs Sartorius sont des milieux de culture déshydratés stériles conçus pour être utilisés avec des méthodes de filtration sur membrane. Chaque ensemble de tampon nutritif comprend les filtres à membrane appropriés (de 47 ou 50 mm de diamètre), qui sont également conditionnés individuellement et stériles. Humidifier simplement les tampons nutritifs avec de l’eau stérile et déminéralisée (ou distillée) et ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales, notamment, sans s’y limiter : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
- Manipulation facile
- Guide de validation disponible
Spécification
Normes DIN et ISO | |
Déshydraté | |
Stérile | |
Blanc | |
0,8 μm | |
5 cm |
Gris | |
Schaufus Pottinger (levures et moisissures m-Green) | |
Levures et moisissures | |
Emballage individuel | |
1,96 in |