Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 1289
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
Marque:  Sartorius FT-3-207-050
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 11761165
  • 11.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.
Spécification
Spécification
Disque
20 s
100 / boîte
50 mm
8 à 12 μm
1289
0,21 mm