Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 1289
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
11.30€ - 65.50€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Quantité | 100 / boîte |
Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Qualité | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Qualité | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10471232
|
Sartorius
FT-3-208-070 |
70 mm | 1290 | 3 à 5 μm |
12.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10387781
|
Sartorius
FT-3-208-055 |
55 mm | 1290 | 3 à 5 μm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10778772
|
Sartorius
FT-3-207-240 |
240 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
65.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10480272
|
Sartorius
FT-3-207-125 |
125 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
24.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10032301
|
Sartorius
FT-3-207-185 |
185 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
40.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10205421
|
Sartorius
FT-3-207-110 |
110 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10133991
|
Sartorius
FT-3-207-070 |
70 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
12.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10767812
|
Sartorius
FT-3-207-090 |
90 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
12.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10490272
|
Sartorius
FT-3-207-150 |
150 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
26.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10226041
|
Sartorius
FT-3-207-055 |
55 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
11.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11761165
|
Sartorius
FT-3-207-050 |
50 mm | 1289 | 8 à 12 μm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.Spécification
Disque | |
100 / boîte | |
0,21 mm |