missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAT2 Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00112483-B01P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SAT2 Polyclonal antibody specifically detects SAT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| SAT2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 | |
| NP_597998.1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| diamine N-acetyltransferase 2, EC 2.3.1.57, Polyamine N-acetyltransferase 2, S, Spermidine/spermine N(1)-acetyltransferase 2, spermidine/spermine N1-acetyltransferase 2, spermidine/spermine N1-acetyltransferase family member 2, SSAT2diamine acetyltransferase 2, Thialysine N-epsilon-acetyltransferase | |
| SAT2 (NP_597998.1, 1 a.a. - 170 a.a.) full-length human protein. MASVRIREAKEGDCGDILRLIRELAEFEKLSDQVKISEEALRADGFGDNPFYHCLVAEILPAPGKLLGPCVVGYGIYYFIYSTWKGRTIYLEDIYVMPEYRGQGIGSKIIKKVAEVALDKGCSQFRLAVLDWNQRAMDLYKALGAQDLTEAEGWHFFCFQGEATRKLAGK | |
| 0.05 mg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 112483 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu