Learn More
SCAMP5 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Code produit 18792742 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18792742 0.1 mL; Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18792742 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1203432AF594
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
SCAMP5 Polyclonal antibody specifically detects SCAMP5 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SCAMP5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp686L1799, hSCAMP5, MGC24969, Sc5, secretory carrier membrane protein 5, secretory carrier-associated membrane protein 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic Peptide: C N(217) Q P Q T Q Y S A T P N Y T Y S N(233)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 192683
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG