missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAP2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | SCAP2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:100 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18606412
|
Novus Biologicals
NBP2-94017-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18647312
|
Novus Biologicals
NBP2-94017-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SCAP2 Polyclonal antibody specifically detects SCAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| SCAP2 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 8935 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:100 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Fyn-associated phosphoprotein SKAP55 homologue, PRAP, RA70Pyk2/RAFTK-associated protein, Retinoic acid-induced protein 70, SAPSSKAP55 homolog, SCAP2MGC33304, SKAP55RSKAP-55HOM, SKAP-HOMMGC10411, src family associated phosphoprotein 2, Src family-associated phosphoprotein 2, src kinase associated phosphoprotein 2, src kinase-associated phosphoprotein 2, Src kinase-associated phosphoprotein 55-related protein, src kinase-associated phosphoprotein of 55-related protein, Src-associated adapter protein with PH and SH3 domains, src-associated adaptor protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human SKAP2 (NP_003921.2). MPNPSSTSSPYPLPEEIRNLLADVETFVADILKGENLSKKAKEKRESLIKKIKDVKSIYLQEFQDKGDAEDGEEYDDPFAGPPDTISLASERYDKDDEAPSDGAQFPPIAAQDLPFVLKA | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit