missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCC112 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200075778 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18100428 0.1 mL 0.10mL
18606725 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100428 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP238313

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SCC112 Polyclonal specifically detects SCC112 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SCC112
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q29RF7
Alias de gène Cell proliferation-inducing gene 54 protein, DKFZp686B19246, FLJ41012, KIAA0648MGC131948, PDS5, PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog A (S. cerevisiae), PIG54, SCC-112MGC161503, Sister chromatid cohesion protein 112, sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog A
Symboles de gène(s) PDS5A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RSTGTETGSNINVNSELNPSTGNRSREQSSEAAETGVSENEENPVRIISVTPVKNIDPVKNKEINSDQATQGNISSDRGKKRTVTAA
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23244
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.