Learn More
Kartell™ Schilling Burette
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
Marque:  Kartell™ 0198100
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10748104
  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-09-2022
Description
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
  • Burettes Schilling automatiques en plastique (selon les normes DIN 12.700, classe B)
  • Avec bouton-poussoir pour la livraison goutte-à-goutte
  • Réservoir en PE avec base en PE-LD stable
  • Spécification
    Spécification
    50 ml
    Burette Schilling
    Normes DIN 12.700
    PMP, Polyéthylène
    Classe B.