Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée ScienceLine™
L’électrode de pH combinée ScienceLine™ SI Analytics™ comprend une connexion enfichable à tête et un câble fixe.
Marque: SI Analytics™ 285101260
285.08 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.09270kg
Description
- Système de référence : Silamid™
- Corps en verre
- Point zéro : pH = 7,0 ± 0,3
- Câble fixe : 1 m de long, avec fiche A conforme à la norme DIN 19262 ou avec fiche BNC
Spécification
De pH en verre A | |
Céramique 3 x | |
Électrode pH combinée | |
Gel électrolytique | |
120 mm |
Tête | |
0 à 14 | |
Sphere | |
−5 à 80°C | |
12 mm |