Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée ScienceLine™
L’électrode de pH combinée ScienceLine™ SI Analytics™ comprend une connexion enfichable à tête et un câble fixe.
240.00€ - 321.00€
Spécification
Description | Verre pH A |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode pH combinée |
Membrane | Sphere |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152322
|
SI Analytics™
285101260 |
120 mm | Céramique 3 x |
321.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10508671
|
SI Analytics™
285100067 |
103 mm | Platinum |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10624372
|
SI Analytics™
285101252 |
120 mm | céramique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Système de référence : Silamid™
- Corps en verre
- Point zéro : pH = 7,0 ± 0,3
- Câble fixe : 1 m de long, avec fiche A conforme à la norme DIN 19262 ou avec fiche BNC
Spécification
Verre pH A | |
0 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
Sphere |