Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée ScienceLine™
L’électrode de pH combinée ScienceLine™ SI Analytics™ comprend une connexion enfichable à tête et un câble fixe.
Marque: SI Analytics™ 285100067
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
- Système de référence : Silamid™
- Corps en verre
- Point zéro : pH = 7,0 ± 0,3
- Câble fixe : 1 m de long, avec fiche A conforme à la norme DIN 19262 ou avec fiche BNC
Spécification
De pH en verre A | |
Platinum | |
Électrode pH combinée | |
−5 à 100°C | |
10 mm |
Tête | |
0 à 14 | |
Sphere | |
103 mm |