Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée ScienceLine™
L’électrode de pH combinée ScienceLine™ SI Analytics™ comprend une connexion enfichable à tête et un câble fixe.
Brand: SI Analytics™ 285101252
Code nomenclature Nacres: NB.61
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
- Système de référence : Silamid™
- Corps en verre
- Point zéro : pH = 7,0 ± 0,3
- Câble fixe : 1 m de long, avec fiche A conforme à la norme DIN 19262 ou avec fiche BNC
Specifications
Verre pH A | |
0 à 14 | |
Sphere | |
120 mm |
céramique | |
Électrode pH combinée | |
-5°C à +80°C | |
12 mm |