Learn More
SCLY Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | SCLY |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18665282
|
Novus Biologicals
NBP2-97263-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18698644
|
Novus Biologicals
NBP2-97263-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SCLY Polyclonal antibody specifically detects SCLY in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| SCLY | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| EC 4.4.1.16, SCLhSCL, selenocysteine lyase | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCLY fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 51540 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |