Learn More
SCO1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Code produit 18611532 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611532 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611532 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297289APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SCO1 Polyclonal specifically detects SCO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SCO1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène protein SCO1 homolog, mitochondrial, SCO cytochrome oxidase deficient homolog 1 (yeast), SCOD1SCO (cytochrome oxidase deficient, yeast) homolog 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCO1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6341
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus