missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCP3/SYCP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 31 publication
240.00€ - 531.00€
Spécification
| Antigène | SCP3/SYCP3 |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:750, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:750, Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 27932493), Immunohistochemistry-Paraffin 1:750, Immunohistochemistry-Frozen |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18246650
|
Novus Biologicals
NB300-231SS |
0.025 mL |
240.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18738063
|
Novus Biologicals
NB300-231 |
531.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
SCP3/SYCP3 Polyclonal specifically detects SCP3/SYCP3 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Spécification
| SCP3/SYCP3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:750, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:750, Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 27932493), Immunohistochemistry-Paraffin 1:750, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
| 50511 | |
| A synthetic peptide made to the C-terminal region of the mouse SCP3 protein. [UniProt# P70281] | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Chicken | |
| MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3 | |
| SYCP3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit