Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser, pour tubes de culture, avec joint d'étanchéité
Ce capuchon à visser est utilisé pour fermer les tubes de culture avec filetage (filetages non conformes à DIN).
Marque: DWK Life Sciences 299901307
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
- Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
Spécification
GL18 | |
Polypropylène, TPE | |
100/Bte |
Autoclavables | |
Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquide ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres |