Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser, pour tubes de culture, avec joint d'étanchéité
Ce capuchon à visser est utilisé pour fermer les tubes de culture avec filetage (filetages non conformes à DIN).
22.70€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Polypropylène, TPE |
À utiliser avec (application) | Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquide ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres |
Quantité | 100/Bte |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10521275
|
DWK Life Sciences
299901307 |
GL18 |
22.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090414
|
DWK Life Sciences
299901204 |
GL14 |
22.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif sont un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent se dérouler à différentes échelles : les récipients sont choisis en conséquence. Pour les essais, des récipients relativement petits comme les tubes de culture sont utilisés. En plus des tubes de culture fabriqués en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodo-calcique. Il s'agit d'un verre de la troisième classe de résistance hydrolytique, qui entre dans la catégorie des verres sodo-calciques, présentant une teneur élevée en oxydes alcalins et alcalinoterreux.- Culture, entreposage et transport de micro-organismes
Spécification
Autoclavables | |
Polypropylène, TPE | |
Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquide ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres | |
100/Bte |