Learn More
Labcon Bouchons à vis avec joints toriques pour microtubes SuperClear™
Avec joint torique en éthylène-propylène
Marque: Labcon 3600-878-000-9
41.93 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21639" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
- Bouchon de microtubes
- Avec joint torique en éthylène-propylène
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en polyéthylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon de microtube | |
Non | |
Autoclavables | |
Vert | |
500/sachet, 10 sachets/boîte. | |
SuperClear™ | |
Non stérile | |
Oui |
Joint torique en éthylène-propylène | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Polyéthylène | |
Centrifugation | |
500/sachet | |
Exempts d’endotoxines (apyrogènes) | |
Microtube à centrifuger |