Learn More
Labcon Bouchons à vis avec joints toriques pour microtubes SuperClear™
Avec joint torique en éthylène-propylène
64.00€ - 645.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon de microtube |
---|---|
Matériau de revêtement | Joint torique en éthylène-propylène |
Pré-stérilisé | Non |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16634102
|
Labcon
3600-870-000-9 |
Naturel |
111.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16644102
|
Labcon
3600-871-000-9 |
Blanc |
74.05€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16654102
|
Labcon
3600-872-000-9 |
Jaune |
70.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16664102
|
Labcon
3600-873-000-9 |
Orange |
70.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16674102
|
Labcon
3600-874-000-9 |
Rouge |
64.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16684102
|
Labcon
3600-876-000-9 |
Violet |
70.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16694102
|
Labcon
3600-877-000-9 |
Bleu |
68.50€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16604112
|
Labcon
3600-878-000-9 |
Vert |
70.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17577606
|
Labcon
3600-879-000-9 |
Assortiment |
645.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchon de microtubes
- Avec joint torique en éthylène-propylène
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en polyéthylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon de microtube | |
Non | |
Autoclavable | |
Centrifugation | |
500/sachet | |
Exempts d’endotoxines (apyrogènes) | |
Oui |
Joint torique en éthylène-propylène | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Polyéthylène | |
500/sachet, 10 sachets/boîte. | |
SuperClear™ | |
Non stérile |