Learn More
DWK Life Sciences Fiole à goulot vissé, 12 x 32 mm, ND8
Les fioles à goulot vissé ND8 sont utilisées dans de nombreuses applications de chromatographie de routine.
16.25€ - 18.25€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
Volume (métrique) | 1,5 ml |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16626842
|
DWK Life Sciences
225655 |
Transparent |
16.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656842
|
DWK Life Sciences
225658 |
Ambré avec étiquette |
18.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles à chromatographie peut être distinguées en se basant sur la taille et la finition (filetée, sertie, bouchon pression). Elles existent en verre transparent ou ambré avec ou sans patch d'écriture.Les tailles de fioles les plus communes pour les fioles de chromatographie liquide sont 12 x 32 mm ainsi que 15 mm x 45 mm. En fonction de la ressource, les fioles 12 x 32 mm seront aussi décrites comme des fioles 1,5 mL, 1,8 mL ou 2,0 mL.- Les fioles standards pour de nombreuses applications HPLC
- Emballées dans des boîtes en PP avec bande de sécurité refermables pour une protection contre la contamination au cours du transport et du stockage
- Des patches d'écriture en céramique blanc optionnels et des marques de remplissage pour un étiquetage aisé
Spécification
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Autoclavables | |
100 | |
ND8 |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
32 mm | |
0,9 mm |